Triphosgen 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Bis(trichloromethyl) carbonate
258950050 258950100 258950500 258952500
ACRO258950050EA 41.5 EUR
ACRO258950050 ACRO258950100 ACRO258950500 ACRO258952500
Triphosgen 99%
Triphosgen
Formel: C₃Cl₆O₃
Molecular Weight: 296.75 g/mol
Siedepunkt: 203…206 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 77…81 °C
Dichte: 1.78 g/cm³
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00062848
CAS-Nummer: 32315-10-9
EINECS: 250-986-3
UN: 2928
ADR: 6.1 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 81 °C
Assay ≥98.5 %