Triethylorthobenzoat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
378760050 378760250
ACRO378760050EA 31.8 EUR
ACRO378760050 ACRO378760250
Triethylorthobenzoat 97%
Triethylorthobenzoat
Formel: C₁₃H₂₀O₃
Flammpunkt: 96 °C
MDL: MFCD00009222
CAS-Nummer: 1663-61-2
EINECS: 216-771-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %