Tyramin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylamin, 4-Hydroxyphenethylamim, 4-(2-Aminoethyl)phenol
140610050 140610250
ACRO140610050EA 58.9 EUR
ACRO140610050 ACRO140610250
Tyramin 97%
Tyramin
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,18 g/mol
Siedepunkt: 175…181 °C (8 mmHg)
Schmelzpunkt: 158…163 °C
MDL: MFCD00008193
CAS-Nummer: 51-67-2
EINECS: 200-115-8
UN: 3263
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 163 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %