Tyramin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylamin, 4-Hydroxyphenethylamim, 4-(2-Aminoethyl)phenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T90344-25G T90344-5G
SIALT90344-25GEA 110 EUR
SIALT90344-25G SIALT90344-5G
Tyramin, Sigma-Aldrich®
Tyramin
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,18 g/mol
Siedepunkt: 325 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 164 °C
MDL: MFCD00008193
CAS-Nummer: 51-67-2
EINECS: 200-115-8