1-(2-Bromethoxy)-2-nitrobenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1136-5G
AN-1136-25G
AN-1136-100G
COBBAN-1136-5GEA
69
EUR
COBBAN-1136-5G
COBBAN-1136-25G
COBBAN-1136-100G
1-(2-Bromethoxy)-2-nitrobenzol
1-(2-Bromethoxy)-2-nitrobenzol
Formel:
C₈H₈BrNO₃ Molecular Weight: 246,06 g/mol |
MDL:
MFCD02030589 CAS-Nummer: 18800-37-8 |