1-(2-Bromethoxy)-3-nitrobenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1135-25G
AN-1135-5G
AN-1135-1G
COBBAN-1135-25GEA
204
EUR
COBBAN-1135-25G
COBBAN-1135-5G
COBBAN-1135-1G
1-(2-Bromethoxy)-3-nitrobenzol
1-(2-Bromethoxy)-3-nitrobenzol
Formel:
C₈H₈BrNO₃ Molecular Weight: 246,06 g/mol |
MDL:
MFCD07783648 CAS-Nummer: 13831-59-9 |