1-(2-Bromethoxy)-4-nitrobenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1134-5G AN-1134-25G
COBBAN-1134-5GEA 98.3 EUR
COBBAN-1134-5G COBBAN-1134-25G
1-(2-Bromethoxy)-4-nitrobenzol
1-(2-Bromethoxy)-4-nitrobenzol
Formel: C₈H₈BrNO₃
Molecular Weight: 246,06 g/mol
MDL: MFCD00031363
CAS-Nummer: 13288-06-7