1-(3-Aminopropyl)imidazol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Imidazol-1-propylamin, 1-(3-Aminopropyl)-1H-imidazol
A14169.50
A14169.18
A14169.30
A14169.50EA
0
EUR
A14169.50
A14169.18
A14169.30
1-(3-Aminopropyl)imidazol 98%
1-(3-Aminopropyl)imidazole
Purity: 98%
CAS No.: 5036-48-6
Molecular Formula: C6H11N3
Formula Weight: 125.18
Flash Point: 154°(309°F)
Refractive Index: 1.5190
Odour: Amine-like
pH: 11.3
Melting Point: -68°
Boiling Point: 296°
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00009819
Formel:
C₆H₁₁N₃ Siedepunkt: 296 °C Schmelzpunkt: –68 °C Dichte: 1,062 Flammpunkt: 154 °C (309 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009819 CAS-Nummer: 5036-48-6 EINECS: 225-730-9 ADR: 8,II |