1-(3-Bromphenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-(3-Bromphenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazol
HC-2981-1G
HC-2981-5G
COBBHC-2981-1GEA
216
EUR
COBBHC-2981-1G
COBBHC-2981-5G
1-(3-Bromphenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazol
1-(3-Bromophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formel:
C₁₁H₁₁BrN₂ |
MDL:
MFCD11845717 CAS-Nummer: 294877-29-5 |