1-(3-Fluorphenyl)imidazol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-(3-Fluorphenyl)-1H-imidazol
002570-1G 002570-5G
FLUO002570-1GEA 87.9 EUR
FLUO002570-1G FLUO002570-5G
1-(3-Fluorphenyl)imidazol
1-(3-Fluorophenyl)imidazole
Formel: C₉H₇FN₂
MDL: MFCD00060486
CAS-Nummer: 25372-42-3