1-(4-Bromphenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-(4-Bromphenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazol
HC-2980-5G
HC-2980-1G
COBBHC-2980-5GEA
451
EUR
COBBHC-2980-5G
COBBHC-2980-1G
1-(4-Bromphenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazol
1-(4-Bromophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formel:
C₁₁H₁₁BrN₂ |
MDL:
MFCD09817558 CAS-Nummer: 62546-27-4 |