1-(4-Methoxyphenyl)imidazol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-Methoxyphenyl)-1H-imidazol
B25621.06 B25621.03
B25621.06EA 108 EUR
B25621.06 B25621.03
1-(4-Methoxyphenyl)imidazol ≥98%
1-(4-Methoxyphenyl)imidazole
Purity: 98% CAS No.: 10040-95-6 Molecular Formula: C10H10N2O Formula Weight: 174.20 Odour: Odourless Melting Point: 64-67° Boiling Point: 120°/0.1mm MDL No.: MFCD00060492
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Siedepunkt: 120 °C (0,1 mmHg)
Schmelzpunkt: 64…67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060492
CAS-Nummer: 10040-95-6