ω-Brom-3,4-dichloracetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
α-Brom-3,4-dichloracetophenon, 2-Brom-1-(3,4-dichlorphenyl)ethan-1-on, 3,4-Dichlorphenacylbromid, 2-Brom-3',4'-dichloracetophenon
BTB02913DA
BTB02913EA
MAYBBTB02913DAEA
0
EUR
MAYBBTB02913DA
MAYBBTB02913EA
ω-Brom-3,4-dichloracetophenon
ω-Brom-3,4-dichloracetophenon
Formel:
C₈H₅BrCl₂O Molecular Weight: 267.94 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00051581 CAS-Nummer: 2632-10-2 |