ω-Brom-4-chlor-3-nitroacetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Chlor-3-nitrophenacylbromid, 2-Brom-4'-chlor-3'-nitroacetophenon, α-Brom-4-chlor-3-nitroacetophenon
JP00700DA JP00700EA
MAYBJP00700DAEA 0 EUR
MAYBJP00700DA MAYBJP00700EA
ω-Brom-4-chlor-3-nitroacetophenon
ω-Brom-4-chlor-3-nitroacetophenon
Formel: C₈H₅BrClNO₃
CAS-Nummer: 22019-49-4