α-Brom-2-iodtoluol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Gefahr
Synonyme: α-Brom-o-iodtoluol, 2-Iodbenzylbromid
OS-7704-100G OS-7704-5G OS-7704-1G OS-7704-25G
COBBOS-7704-100GEA 0 EUR
COBBOS-7704-100G COBBOS-7704-5G COBBOS-7704-1G COBBOS-7704-25G
α-Brom-2-iodtoluol
α-Brom-2-iodtoluol
Formel: C₇H₆BrI
Siedepunkt: 279 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 55,5 °C
MDL: MFCD00236046
CAS-Nummer: 40400-13-3
UN: 3261
ADR: 8,II