α-Brom-3-(trifluormethoxy)toluol

Lieferant: CHEMPUR
Gefahr

Synonyme: m-(Trifluormethoxy)benzylbromid, 3-(Trifluormethoxy)benzylbromid

SB01883.250 SB01883DA
CHMPSB01883.250EA 0 EUR
CHMPSB01883.250 MAYBSB01883DA
α-Brom-3-(trifluormethoxy)toluol
α-Brom-3-(trifluormethoxy)toluol
Formel: C₈H₆BrF₃O
Molecular Weight: 255.03 g/mol
Siedepunkt: 178…180 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.572 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00061271
CAS-Nummer: 159689-88-0
UN: 3265
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR