ω-Chlor-2,4-difluoracetophenon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-Chlor-2',4'-difluoracetophenon, α-Chlor-2,4-difluoracetophenon
CA-4154-5G CA-4154-25G CA-4154-100G
COBBCA-4154-5GEA 0 EUR
COBBCA-4154-5G COBBCA-4154-25G COBBCA-4154-100G
ω-Chlor-2,4-difluoracetophenon
ω-Chlor-2,4-difluoracetophenon
Formel: C₈H₅ClF₂O
Siedepunkt: 233 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 47…48 °C
MDL: MFCD00013252
CAS-Nummer: 51336-94-8
UN: 3261
ADR: 8,II