α-Chlor-4-(trifluormethoxy)toluol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-(Trifluormethoxy)benzylchlorid, p-(Trifluormethoxy)benzylchlorid
TL00386DA TL00386EA
MAYBTL00386DAEA 0 EUR
MAYBTL00386DA MAYBTL00386EA
α-Chlor-4-(trifluormethoxy)toluol
α-Chlor-4-(trifluormethoxy)toluol
Formel: C₈H₆ClF₃O
Molecular Weight: 210.58
MDL: MFCD00052326
CAS-Nummer: 65796-00-1
UN: 3265
ADR: 8 II