α'-Chlor-α,α,α-trifluor-p-xylol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-(Trifluormethyl)benzylchlorid, 4-(Chlormethyl)benzotrifluorid, 1-(Chlormethyl)-4-(trifluormethyl)benzol
007610-5G
007610-25G
FLUO007610-5GEA
36.9
EUR
FLUO007610-5G
FLUO007610-25G
α'-Chlor-α,α,α-trifluor-p-xylol
α'-Chlor-α,α,α-trifluor-p-xylol
Formel:
C₈H₆ClF₃ Molecular Weight: 194.58 g/mol Siedepunkt: 47…49 °C (20 mmHg) Schmelzpunkt: 19 Dichte: 1.31 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00040772 CAS-Nummer: 939-99-1 UN: 3265 ADR: 8 III |