2-(Trifluormethyl)phenylacetonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-(Trifluormethyl)benzylcyanid
OS-7611-5G OS-7611-25G OS-7611-100G
COBBOS-7611-5GEA 50.8 EUR
COBBOS-7611-5G COBBOS-7611-25G COBBOS-7611-100G
2-(Trifluormethyl)phenylacetonitril
2-(Trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₉H₆F₃N
Molecular Weight: 185,15 g/mol
Siedepunkt: 113…116 °C (23 mmHg)
Schmelzpunkt: 29…30 °C
MDL: MFCD00001903
CAS-Nummer: 3038-47-9
EINECS: 221-239-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III