4-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-(Trifluormethoxy)benzylcyanid
007566-1G 007566-5G 007566-25G
FLUO007566-1GEA 31.1 EUR
FLUO007566-1G FLUO007566-5G FLUO007566-25G
4-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril
4-(Trifluormethoxy)phenylacetonitril
Formel: C₉H₆F₃NO
Molecular Weight: 201,15 g/mol
Siedepunkt: 225 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28…30 °C
Dichte: 1,28 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00061240
CAS-Nummer: 49561-96-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III