Tris(perfluorbutyl)amin Standard für die MS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A19126.03 A19126.06 A19126.14
A19126.03EA 36.2 EUR
A19126.03 A19126.06 A19126.14
Tris(perfluorbutyl)amin Standard für die MS
Tris(perfluorbutyl)amin
CAS No.: 311-89-7 Molecular Formula: [CF3(CF2)3]3N Formula Weight: 671.10 Refractive Index: 1.2890 Melting Point: -52° Boiling Point: 177-180° MDL No.: MFCD00000436
Formel: C₁₂F₂₇N
Siedepunkt: 177…180 °C
Schmelzpunkt: –52 °C
Dichte: 1,880
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000436
CAS-Nummer: 311-89-7
EINECS: 206-223-1