Tris(perfluorbutyl)amin
Lieferant: FLUOROCHEM
007167-25G 007167-100G
FLUO007167-25GEA 0 EUR
FLUO007167-25G FLUO007167-100G
Tris(perfluorbutyl)amin
Tris(perfluorbutyl)amin
Formel: C₁₂F₂₇N
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –55 °C
Dichte: 1,883 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000436
CAS-Nummer: 311-89-7
EINECS: 206-223-1