Tris(perfluorbutyl)amin tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: FC-43, Perfluortributylamin, Heptacosafluortributylamin, Tris(nonafluorbutyl)amin, Fluoriniert®
A19712.06 A19712.14
A19712.06EA 17.5 EUR
A19712.06 A19712.14
Tris(perfluorbutyl)amin tech. 90%, technische Qualität
Tris(perfluorbutyl)amin
Purity: 90% CAS No.: 311-89-7 Molecular Formula: [CF3(CF2)3]3N Formula Weight: 671.10 Refractive Index: 1.2890 Melting Point: -52° Boiling Point: 177-180° Beilstein Reference: 1813883 MDL No.: MFCD00000436
Formel: C₁₂F₂₇N
Molecular Weight: 671.1 g/mol
Siedepunkt: 177…180 °C
Schmelzpunkt: –52 °C
Dichte: 1.880
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000436
CAS-Nummer: 311-89-7
EINECS: 206-223-1
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable