Tris(perfluorbutyl)amin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

H5262-25ML H5262-5ML
SIALH5262-25MLEA 770 EUR
SIALH5262-25ML SIALH5262-5ML
Tris(perfluorbutyl)amin, Sigma-Aldrich®
Tris(perfluorbutyl)amin
Formel: C₁₂F₂₇N
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –55 °C
Dichte: 1,883 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000436
CAS-Nummer: 311-89-7
EINECS: 206-223-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR