2-Hydroxy-4'-nitroacetophenon
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
α-Hydroxy-4'-nitroacetophenon
6X-0701.500
6X-0701.1
6X-0701.5
6X-0701.10
BIOT6X-0701.500EA
0
EUR
BIOT6X-0701.500
BIOT6X-0701.1
BIOT6X-0701.5
BIOT6X-0701.10
2-Hydroxy-4'-nitroacetophenon
2-Hydroxy-4'-nitroacetophenon
Formel:
C₈H₇NO₄ Molecular Weight: 181.15 |
MDL:
MFCD00599385 CAS-Nummer: 64611-67-2 |