2-(Trifluormethyl)benzylalkohol

Lieferant: COMBI-BLOCKS

Synonyme: 2-(Hydroxymethyl)benzotrifluorid, (2-(Trifluormethyl)phenyl)methanol

OT-0715-25G OT-0715-5G
COBBOT-0715-25GEA 0 EUR
COBBOT-0715-25G COBBOT-0715-5G
2-(Trifluormethyl)benzylalkohol
2-(Trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₇F₃O
Siedepunkt: 191 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 4 °C
Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004621
CAS-Nummer: 346-06-5
EINECS: 206-467-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR