4-(Trifluormethoxy)benzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-(Trifluormethoxy)-4-(trifluormethyl)benzol
007977-5G
007977-1G
FLUO007977-5GEA
112
EUR
FLUO007977-5G
FLUO007977-1G
4-(Trifluormethoxy)benzotrifluorid
4-(Trifluormethoxy)benzotrifluorid
Formel:
C₈H₄F₆O Molecular Weight: 230.11 g/mol |
MDL:
MFCD00190125 CAS-Nummer: 80258-33-9 |