2,3-Diaminophenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Hydroxy-o-phenylendiamin
AN-1450-1G
AN-1450-5G
AN-1450-25G
COBBAN-1450-1GEA
0
EUR
COBBAN-1450-1G
COBBAN-1450-5G
COBBAN-1450-25G
2,3-Diaminophenol
2,3-Diaminophenol
Formel:
C₆H₈N₂O |
MDL:
MFCD00075199 CAS-Nummer: 59649-56-8 |