2,3-Diaminophenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Hydroxy-o-phenylendiamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
340618-1G 340618-5G
SIAL340618-1GEA 32.5 EUR
SIAL340618-1G SIAL340618-5G
2,3-Diaminophenol, Sigma-Aldrich®
2,3-Diaminophenol
Formel: C₆H₈N₂O
MDL: MFCD00075199
CAS-Nummer: 59649-56-8