3,3'-Diaminobenzidin 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: DAB, Biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamin
112080050 112080250
ACRO112080050EA 51.7 EUR
ACRO112080050 ACRO112080250
3,3'-Diaminobenzidin 98+%
3,3'-Diaminobenzidin
Formel: C₁₂H₁₄N₄
Molecular Weight: 214,27 g/mol
Schmelzpunkt: 176…180 °C
Flammpunkt: >200 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007725
CAS-Nummer: 91-95-2
EINECS: 202-110-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 179 °C
HPLC ≥98.0 %