3,3'-Diaminobenzidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: DAB, Biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D12384-1G D12384-25G D12384-5G
SIALD12384-1GEA 30.8 EUR
SIALD12384-1G SIALD12384-25G SIALD12384-5G
3,3'-Diaminobenzidin, Sigma-Aldrich®
3,3'-Diaminobenzidin
Formel: C₁₂H₁₄N₄
MDL: MFCD00007725
CAS-Nummer: 91-95-2
EINECS: 202-110-6