4-tert-Butyl-o-phenylendiamin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1,2-Diamino-4-tert-butylbenzol, 4-tert-Butylbenzol-1,2-diamin, 4-tert-Butyl-1,2-phenylendiamin
017188-1G
017188-5G
FLUO017188-1GEA
44.4
EUR
FLUO017188-1G
FLUO017188-5G
4-tert-Butyl-o-phenylendiamin
4-tert-Butyl-o-phenylendiamin
Formel:
C₁₀H₁₆N₂ Molecular Weight: 164,25 g/mol |
MDL:
MFCD00052695 CAS-Nummer: 68176-57-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |