4,5-Dichlor-o-phenylendiamin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 1,2-Diamino-4,5-dichlorbenzol, 4,5-Dichlor-1,2-phenylendiamin, 4,5-Dichlorbenzol-1,2-diamin
HC-6207-5G HC-6207-25G HC-6207-1G
COBBHC-6207-5GEA 50.9 EUR
COBBHC-6207-5G COBBHC-6207-25G COBBHC-6207-1G
4,5-Dichlor-o-phenylendiamin
4,5-Dichlor-o-phenylendiamin
Formel: C₆H₆Cl₂N₂
Molecular Weight: 177,03 g/mol
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 163 °C
MDL: MFCD00007723
CAS-Nummer: 5348-42-5
EINECS: 226-305-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III