3,4-Dichlor-2,6-dinitrotoluol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1424-1G AN-1424-5G
COBBAN-1424-1GEA 303 EUR
COBBAN-1424-1G COBBAN-1424-5G
3,4-Dichlor-2,6-dinitrotoluol
3,4-Dichlor-2,6-dinitrotoluol
Formel: C₇H₄Cl₂N₂O₄
Molecular Weight: 251,03 g/mol
MDL: MFCD11855827
CAS-Nummer: 53278-85-6