1,2-Dichlor-3-iodbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
HC-2711-25G HC-2711-5G HC-2711-100G
COBBHC-2711-25GEA 143 EUR
COBBHC-2711-25G COBBHC-2711-5G COBBHC-2711-100G
1,2-Dichlor-3-iodbenzol
1,2-Dichlor-3-iodbenzol
Formel: C₆H₃Cl₂I
Molecular Weight: 272,9 g/mol
Siedepunkt: 242 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35 °C
MDL: MFCD00001034
CAS-Nummer: 2401-21-0
EINECS: 219-276-0