3',4'-Dichloracetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone
BTB04486.1
BTB04486.10
BTB04486.50
MAYBBTB04486.1EA
0
EUR
MAYBBTB04486.1
MAYBBTB04486.10
MAYBBTB04486.50
3',4'-Dichloracetophenon
3',4'-Dichloracetophenon
Formel:
C₈H₆Cl₂O Molecular Weight: 189,04 g/mol Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 44…46 °C |
MDL:
MFCD00000553 CAS-Nummer: 2642-63-9 EINECS: 220-146-0 |