1,2-Dichlor-4-iodbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3,4-Dichloroiodobenzene
HC-2592-5G
HC-2592-25G
HC-2592-100G
COBBHC-2592-5GEA
0
EUR
COBBHC-2592-5G
COBBHC-2592-25G
COBBHC-2592-100G
1,2-Dichlor-4-iodbenzol
1,2-Dichlor-4-iodbenzol
Formel:
C₆H₃Cl₂I |
MDL:
MFCD00019014 CAS-Nummer: 20555-91-3 EINECS: 243-874-0 |