3,4-Dichlorphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,2-Dichlor-4-isothiocyanatobenzol
008817-5G
008817-25G
FLUO008817-5GEA
69.9
EUR
FLUO008817-5G
FLUO008817-25G
3,4-Dichlorphenylisothiocyanat
3,4-Dichlorphenylisothiocyanat
Formel:
C₇H₃Cl₂NS Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 60…61 °C Dichte: 1,422 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00037828 CAS-Nummer: 6590-94-9 EINECS: 229-526-0 UN: 3265 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...