3,4-Dichlor-6-nitrotoluol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4,5-Dichloro-2-nitrotoluene, 1,2-Dichloro-4-methyl-5-nitrobenzene
AN-1417-5G AN-1417-25G AN-1417-1G
COBBAN-1417-5GEA 0 EUR
COBBAN-1417-5G COBBAN-1417-25G COBBAN-1417-1G
3,4-Dichlor-6-nitrotoluol
3,4-Dichlor-6-nitrotoluol
Formel: C₇H₅Cl₂NO₂
MDL: MFCD01109847
CAS-Nummer: 7494-45-3