2',3'-Difluor-4'-methylacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)ethanone
005742-1G 005742-5G
FLUO005742-1GEA 87.9 EUR
FLUO005742-1G FLUO005742-5G
2',3'-Difluor-4'-methylacetophenon
2',3'-Difluor-4'-methylacetophenon
Formel: C₉H₈F₂O
Molecular Weight: 170.16 g/mol
MDL: MFCD01631650
CAS-Nummer: 261763-30-8