2,3-Difluor-6-nitrophenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 1,2-Difluoro-3-hydroxy-4-nitrobenzene
AN-1358-100G AN-1358-25G AN-1358-5G
COBBAN-1358-100GEA 0 EUR
COBBAN-1358-100G COBBAN-1358-25G COBBAN-1358-5G
2,3-Difluor-6-nitrophenol
2,3-Difluor-6-nitrophenol
Formel: C₆H₃F₂NO₃
Schmelzpunkt: 61 °C
MDL: MFCD00042255
CAS-Nummer: 82419-26-9