2,3-Difluorphenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7590-5G
OS-7590-25G
COBBOS-7590-5GEA
0
EUR
COBBOS-7590-5G
COBBOS-7590-25G
2,3-Difluorphenol
2,3-Difluorphenol
Formel:
C₆H₄F₂O Siedepunkt: 54 °C (25 mmHg) Schmelzpunkt: 30…32 °C |
MDL:
MFCD00010262 CAS-Nummer: 6418-38-8 UN: 2921 ADR: 8,II |