2,3-Difluoranisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
OT-0544-25G OT-0544-5G
COBBOT-0544-25GEA 102 EUR
COBBOT-0544-25G COBBOT-0544-5G
2,3-Difluoranisol
2,3-Difluoranisol
Formel: C₇H₆F₂O
Molecular Weight: 144,12 g/mol
MDL: MFCD01631562
CAS-Nummer: 134364-69-5