BIS-TRIS-Propan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 2,2'-(Propan-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol], 1,3-Bis(tris(hydroxymethyl)methylamino)propan
43496.22 43496.14 43496.36
43496.22EA 185 EUR
43496.22 43496.14 43496.36
BIS-TRIS-Propan ≥98%
BIS-TRIS-Propan
Purity: 98+% CAS No.: 64431-96-5 Molecular Formula: CH2[CH2NHC(CH2OH)3]2 Formula Weight: 282.34 Physical Form: Powder Melting Point: 168-170° MDL No.: MFCD00004689
Formel: C₁₁H₂₆N₂O₆
Schmelzpunkt: 168…170 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004689
CAS-Nummer: 64431-96-5
EINECS: 264-899-3