3',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]ethan-1-on
RF03488.1 RF03488.10 RF03488.50
MAYBRF03488.1EA 0 EUR
MAYBRF03488.1 MAYBRF03488.10 MAYBRF03488.50
3',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon
3',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₁₀H₆F₆O
Molecular Weight: 256.15 g/mol
Siedepunkt: 95 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.42 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009910
CAS-Nummer: 30071-93-3
EINECS: 250-023-7