5-Iod-α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3,5-Bis(trifluormethyl)iodbenzol, 1-Iod-3,5-bis(trifluormethyl)benzol, 1,3-Bis(trifluormethyl)-5-iodbenzol, 5-Iod-α,α,α,β,β,β-Hexafluor-m-xylol
DP01673.1 DP01673.50
MAYBDP01673.1EA 0 EUR
MAYBDP01673.1 MAYBDP01673.50
5-Iod-α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylol
5-Iod-α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylol
Formel: C₈H₃F₆I
Molecular Weight: 340.01 g/mol
Siedepunkt: 171…172 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.91 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00040837
CAS-Nummer: 328-73-4