5-Iod-α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Bis(trifluormethyl)iodbenzol, 1-Iod-3,5-bis(trifluormethyl)benzol, 1,3-Bis(trifluormethyl)-5-iodbenzol, 5-Iod-α,α,α,β,β,β-Hexafluor-m-xylol
A10878.06 A10878.14
A10878.06EA 60.6 EUR
A10878.06 A10878.14
5-Iod-α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylol ≥97%
5-Iod-α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-m-xylol
Purity: 97+% CAS No.: 328-73-4 Molecular Formula: C8H3F6I Formula Weight: 340.01 Flash Point: 74°(165°F) Refractive Index: 1.4645 Boiling Point: 62-64°/12mm Beilstein Reference: 2461627 MDL No.: MFCD00040837
Formel: C₈H₃F₆I
Molecular Weight: 340,01 g/mol
Siedepunkt: 62…64 °C (12 mmHg)
Dichte: 1,919
Flammpunkt: 74 °C (165 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040837
CAS-Nummer: 328-73-4