1,3-Diaminopropan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Trimethylendiamin, 1,3-Propandiamin
D23602-25G D23602-500G D23602-3KG
SIALD23602-25GEA 33.8 EUR
SIALD23602-25G SIALD23602-500G SIALD23602-3KG
1,3-Diaminopropan, Sigma-Aldrich®
1,3-Diaminopropan
Formel: C₃H₁₀N₂
Molecular Weight: 74,13 g/mol
Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –12 °C
Dichte: 0,863 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008228
CAS-Nummer: 109-76-2
EINECS: 203-702-7
UN: 2734
ADR: 8,II