2,6-Dibrom-4-nitrophenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0697-25G OT-0697-5G OT-0697-100G
COBBOT-0697-25GEA 0 EUR
COBBOT-0697-25G COBBOT-0697-5G COBBOT-0697-100G
2,6-Dibrom-4-nitrophenol
2,6-Dibrom-4-nitrophenol
Formel: C₆H₃Br₂NO₃
Schmelzpunkt: 148,5 °C
MDL: MFCD00007334
CAS-Nummer: 99-28-5
EINECS: 202-744-3